Learn More
Natriumhydroxid, Purum p.a., ≥98 % (T), ACS-Reagenz, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Strukturformel | NaOH |
UN-Nummer | UN1823 |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 40 mol |
Reinheit (%) | ≥98 % (T) |
Dampfdichte | >1(vs. Luft) |
Dampfdruck | 3mmHg (37 °C), 18 mmHg (20 °C) |