Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1 N), Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
10 l
4 x 5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Description
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
Strukturformel | NaOH |
Konzentration | 0.1 M |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Menge | 10 l |
Formelmasse | 40 mol |
Verpackung | VOLPAC™ BEHÄLTER |
Dampfdruck | 3mmHg (37 °C) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda