missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 50 % in H2O, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 ml
500 ml
1 l
4 l
18 l
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
Strukturformel | NaOH |
Konzentration | 50 % in H2O |
UN-Nummer | UN1824 |
Dichte | 1.515 g/ml bei 25 °C |
Menge | 18 l |
Formelmasse | 40 mol |
Dampfdruck | 3mmHg (37 °C) |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur