Learn More
Natriumhypochloritlösung, purum,≈10% (RT), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
10 l
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhypochloritlösung |
Menge | 10 l |
Strukturformel | NaClO |
UN-Nummer | UN1791 |
Formelmasse | 74.44 mol |
Reinheit (%) | 10 % (RT) |
Güte | purum |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈10 % (RT) |
Dichte | 1.21 - 1.26 g/ml bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hypochlorite solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite,solution