Learn More
Natriumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
63.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-99-4 |
---|---|
Summenformel | NNaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.99 |
MDL-Nummer | MFCD00011119 |
InChI-Schlüssel | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
PubChem CID | 24268 |
ChEBI | CHEBI:63005 |
IUPAC-Name | Natrium;Nitrat |
SMILES | [Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11317037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010873.06 |
5 g |
63.97 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7631-99-4 | |
84.99 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
24268 | |
Natrium;Nitrat |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
CHEBI:63005 | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Sodium nitrate | |
7631-99-4 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00011119 | |
Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine. | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O | |
84.99 | |
CHEBI:63005 | |
Geruchsneutral | |
White crystals |
308°C | |
Pulver | |
NNaO3 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;Nitrat | |
24268 | |
84.99 | |
Hygroskopisch | |
2.26 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H272-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WC5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sodium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitrate