Learn More
Natriumoxalat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium oxalate |
Namenshinweis | p.a. |
Schmelzpunkt | 250.0°C to 270.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C) |
Verlust bei Trocknung | 0.05% max. (105°C) |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | NaO2CCO2Na |
Menge | 5 kg |
Merck Index | 15,8781 |