Learn More
Natriumpersulfat, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumpersulfat |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2S2O8 |
UN-Nummer | 1505 |
Formelmasse | 238.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Güte | Reagenz |