Learn More
Natriumpersulfat, Honeywell
Catalog No. 15612030 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Reagenzgütegrad, ≥98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-27-1
Summenformel Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 238.092
MDL-Nummer MFCD00003501
InChI-Schlüssel CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumpersulfat
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na2S2O8
UN-Nummer 1505
Formelmasse 238.1 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte Reagenz