Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 12675147
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein