Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.47 € - 572.85 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Summenformel | HNa2O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003496 |
InChI-Schlüssel | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
PubChem CID | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10782602
|
Thermo Scientific Acros
424375000 |
500 g | Kunststoffflasche |
54.47 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10185753
|
Thermo Scientific Acros
424370025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
179.90 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15139153
|
Thermo Scientific Acros
424370100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
572.85 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferChemische Identifikatoren
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 |
Spezifikation
Sodium phosphate, dibasic | |
Weiß | |
Granulatpulver | |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
≥99% | |
0.2% max. (105°C) |
7558-79-4 | |
8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
Na2HPO4 | |
15, 8789 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumhydrogen-Phosphat | |
24203 | |
141.96 | |
ACS-Reagenz | |
Decomposes information: > 240°C |
Sicherheit und Handhabung
Notfallüberblick
Kann die Augen, Haut und Atemwege reizen. Die toxikologischen Eigenschaften wurden nicht vollständig untersucht. Hygroskopisch.
NFPA
Gesundheit:1 Entflammbarkeit:0Instabilität:1
Signalwort: VORSICHT!
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000
missing translation for 'tsca' : TSCA