Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, Pulver, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Catalog No. p-5390940 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, wasserfrei
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 141.96
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.07 kg