Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
59.30 € - 287.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H2NaO42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10227070
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271750010
1 kg Kunststoffflasche
59.30 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10339150
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271750025
2.5 kg Kunststoffflasche
116.58 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10338493
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271750100
10 kg Kunststofftrommel
287.43 €
10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13472-35-0
156.01
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
23673460
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
H2NaO42H2O
MFCD00149209
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
Spezifikation
Sodium phosphate, monobasic dihydrate
13472-35-0
Anhaftende Kristalle
H2NaO42H2O
MFCD00149209
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
23673460
≥99%
24% max.
60.0°C
Weiß
99+%
NaH2PO4·2H2O
15, 8790
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
156.01
156.01
Analytisch