Learn More
Natriumsulfid-Nonahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium sulfide nonahydrate |
Schmelzpunkt | 50.0°C |
Farbe | Farblos oder gelb |
Physikalische Form | Anhaftende Kristallbrocken |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | Na2S·9H2O |
Fieser | 01,1104; 11,492 |
Merck Index | 15, 8810 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium sulfide nonahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.