Learn More
Natriumthiosulfat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11331790
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
Schmelzpunkt 48.0°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.1
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% (105°C, 2 hrs) max.
Verpackung Kunststofftrommel