Learn More
Natriumthiosulfat, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | Na2S2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dinatriumpentahydrat-Sulfanidsulfonat |
Formelmasse | 158.11 mol |
Reinheit (%) | 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |