Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-185 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe: 7
Beschreibung
Beständig gegen Chemikalien — kein Anschwellen oder Abschwächen bei vielen Lösungsmitteln, ätzenden Stoffen oder tierischen Fetten. Ansell™ Sol-Vex™ Nitrilhandschuhe eignen sich ideal für zahlreiche Anwendungen, auch für den Umgang mit Chemikalien.
- Nitrilkonstruktion schützt gegen Abrieb, Schnitte, Risse und Stiche
- Das gebogene Fingerdesign und die konturierte Handfläche verringern die Ermüdung
- Vollständiger Schnitt für leichtes Überziehen und Lüften
- Enthalten keine Proteinallergene Rufen keine Kontaktdermatitis hervor
- Dunkelgrün
Compliance
Entspricht ANSI A4 (Schnittfestigkeit) und ANSI 5 (Abriebfestigkeit); EN 388; FDA-Zulassung (21 CFR 177-2600) für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Cut Resistance Rating | Level 0 |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Modell | 37-185 |
Dicke (metrisch) | 0,56 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Unbeflockt |