Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F2, NVLAP
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F2-Toleranzen
46.15 € - 1095.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Enthält Schutzhülle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 23
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
16682262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390900
1 mg
46.15 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16672262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390899
2 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16662262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390898
5 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16652262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390897
10 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16642262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390896
20 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390895
50 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16622262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390894
100 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390893
200 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16602262
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390892
500 mg
46.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16692252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390891
1 g
56.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16682252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390890
2 g
56.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16672252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390889
5 g
61.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16662252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390888
10 g
61.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16652252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390887
20 g
66.65 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16642252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390886
50 g
71.75 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390885
100 g
76.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16622252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390884
200 g
92.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390883
500 g
123.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16552592
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390882
1 kg
159.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16602252
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390881
2 kg
216.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16692242
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390880
5 kg
416.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16682242
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390879
10 kg
631.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16672242
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390878
20 kg
1095.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Schutzhülle