Learn More
OHAUS™ Kolbenklemme aus Edelstahl
OHAUS™ Edelstahl-Kolbenklammer ist für die sichere Handhabung und Positionierung verschiedener Kolbengrößen konzipiert.
Marke: OHAUS™ 30400088
35.45 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Kolbenklammer | |
Edelstahl | |
250 ml-Kolben | |
Kolbenklammer, 250 ml |