Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss
Catalog No. 11961451 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
25 L
60 L
Buerkle™ Vorratsflaschen ohne Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 L
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Deckel, 2 Griffe
Material HDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 830 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 346 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein