Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsätze
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
Beschreibung:
Großer Sockel
Kleiner und mittelgroßer Sockel
Mittelgroßer Sockel
Menge:
3/Packung
Je 1
Beschreibung
- Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
- Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
- Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Mittelgroßer Sockel |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Typ | Block |
Menge | 3/Packung |