Learn More
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sulfur trioxide-trimethylamine complex acts as a reagent for sulfonation and sulfamation reactions. It is used as a reactant for the synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites and chitooligosaccharides. It is used in association with dodecyl thioglycopyranoside, which acts as a surfactant for enantiomeric separation. Further, it acts as a nucleophile used for the preparation of alfa-tosyloxy ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex dient als Reagenz für Sulfonierungs- und Sulfamierungsreaktionen. Es wird als Reaktionsmittel für die Synthese von sulfatkonjugierten Resveratrol-Metaboliten und Chitooligosacchariden verwendet. Es wird in Verbindung mit Dodecylthioglycopyranosid verwendet, das als Tensid für die enantiomere Trennung dient. Darüber hinaus dient es als Nukleophil zur Herstellung von alfa-tosyloxy-Ketonen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Ethanol. Schwer löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfur trioxide-trimethylamine complex |
Schmelzpunkt | ∽235°C (decomposition) |
Strukturformel | (CH3)3N:SO3 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3681759 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 139.17 |
Reinheit (%) | 95% |