Learn More
IKA™ Dispergierwerkzeug S 50 N - W 80 65SMK
Marke: IKA™ 0008006300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Dispergierelement | |
80 mm | |
S50 N – W 65SK | |
Je 1 |
1 bis 50 l | |
350 mm | |
S 50N-W65-SK |