Learn More
Dünne Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
50 x 2000 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum Thinfoil |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (metals basis) |
Menge | 50 x 500 mm |