Learn More
Thermo Scientific™ Target Polyspring Einsatz
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9 HPLC- und GC-mm-Autosampler-Fläschchen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3.5ml Nutzvolumen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-630TM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pulled Point Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spezifikation
300 μl | |
100 |