Learn More
Terbium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Catalog No. 11362548
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51373-66-1
Summenformel C6O12Tb2
Molekulargewicht (g/mol) 581.905
MDL-Nummer MFCD00748140
InChI-Schlüssel JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Synonym terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
PubChem CID 164770
IUPAC-Name Oxalat; Terbium(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) oxalate decahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tb2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 762.06 (581.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™