Learn More
Terbium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11420301
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-09-6
MDL-Nummer MFCD00150362
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) perchlorate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 2 g
Strukturformel Tb(ClO4)3·6H2O
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 565.37 (457.28 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless
Dichte 1.5g/mL