Learn More
Terbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.995 % (Metallbasis)
Catalog No. 11440820
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13842-67-6
Summenformel Tb2(SO4)3·8H2O
MDL-Nummer MFCD00149872
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium (III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 360°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 750.19 (606.05 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%