Learn More
Tert-Butyl2-aminoisobutyrathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15420719
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tert-Butyl 2-Aminoisobutyrat-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84758-81-6
Summenformel C8H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00237698
InChI-Schlüssel LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl
PubChem CID 7019940
IUPAC-Name tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or 1% acetic acid.
Formelmasse 195.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver