Learn More
Tert-Butyl6-Brom-4-Oxo-3,4-Dihydro-1'H-spiro[1,3-Benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-, Thermo Scientific™
Catalog No. 10317112
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-05-4
Summenformel C17H21BrN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 397.269
MDL-Nummer MFCD05865135
InChI-Schlüssel FKBBJWUNJKLMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydrospiro benzo e 1,3 oxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromospiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-4 3h-one, n-boc protected, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro 3h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidin-1'-carboxylic acid tert-butyl ester, spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylicacid,6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate
PubChem CID 2794762
IUPAC-Name tert-Butyl-6-brom-4-oxospiro[3H-1,3-benzoxazin-2,4'-piperidin]-1'-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 397.27
Reinheit (%) 95%