Learn More
tert-Butylacetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10599990
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7065-46-5
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.61
MDL-Nummer MFCD00000737
InChI-Schlüssel BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylacetyl chloride
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 127.0°C to 129.0°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2COCl
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230
Menge 250 mL
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit