Learn More
tert-Butylhydrochinon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12 € - 332.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1948-33-0 |
---|---|
Summenformel | C10H14O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.22 |
MDL-Nummer | MFCD00002344 |
InChI-Schlüssel | BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane |
PubChem CID | 16043 |
ChEBI | CHEBI:78886 |
IUPAC-Name | 2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol |
SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10716551
|
Thermo Scientific Acros
150820050 |
5 g | Glasflasche |
24.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10573121
|
Thermo Scientific Acros
150822500 |
250 g | Kunststoffflasche |
76.88 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10583121
|
Thermo Scientific Acros
150825000 |
500 g | Kunststoffflasche |
123.62 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10487170
|
Thermo Scientific Acros
150820020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
332.66 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1948-33-0 | |
166.22 | |
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N | |
16043 | |
2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol |
C10H14O2 | |
MFCD00002344 | |
tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane | |
CHEBI:78886 | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
Spezifikation
tert-Butylhydroquinone | |
1948-33-0 | |
schwarz-bronze bis weiß | |
171°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)3CC6H3(OH)2 | |
06, IV, 6013 | |
Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone (190/100g at 25 c),,soluble in ethanol (120/100g at 25 c),,soluble in ethyl acetate (100g/100g at 25 c),,soluble in dmso,diethyl ether;,insoluble in benzene,toluene | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O | |
166.22 | |
CHEBI:78886 | |
97% |
97% | |
125.0°C to 130.0°C | |
295.0°C | |
Echt | |
C10H14O2 | |
MFCD00002344 | |
tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane | |
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol | |
16043 | |
166.22 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 217-752-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MX4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- tert-Butylhydroquinone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.