Learn More
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
47.98 € - 440.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS 429-41-4
Summenformel C16H36FN
Molekulargewicht (g/mol) 261.47
MDL-Nummer MFCD00011747
InChI-Schlüssel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11443940
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AC
25 mL
47.98 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11433254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AE
100 mL
119.15 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11443254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10588.AP
500 mL
440.19 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. in THF wird als Reaktant zur Herstellung von dreifachen Monoamin-Wiederaufnahmehemmern als neue Generation von Antidepressiva, Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Verbindungen, konjugierten Diensäureestern unter Verwendung von Suzuki-Kupplungsreaktionen und Polyacetylenglykosiden eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Arylalkylalkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid. Es wird auch als Katalysator für die Silylierungsreaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Fluoridionenquelle in organischen Lösungsmitteln sowie zur Entschützung von Silylethergruppen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran, Acetonitril, Dimethylsulfoxid und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
429-41-4
261.47
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
2724141
Tetrabutylazanium;Fluorid
C16H36FN
MFCD00011747
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
CHEBI:51990
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Tetra-n-butylammonium fluoride
0.903
C16H36FN
MFCD00011747
3570522
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Tetrabutylazanium;Fluorid
2724141
261.47
429-41-4
−17°C (1°F)
[CH3(CH2)3]4NF
UN2924
Hygroskopisch
Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
261.47
CHEBI:51990
1 M Lsg. in THF
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H314-H351-H302-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN; KORROSIONSMITTEL; NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 207-057-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride