Learn More
Tetra-n-Butylthiuram-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15407428
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylthiuram disulfide
CAS 1634-02-2
Summenformel C18H36N2S4
MDL-Nummer MFCD00027191
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym tetrabutylthiuram disulfide, tetra-n-butylthiuram disulfide, tetrabutylthiuram disulphide, thiuram disulfide tetrabutyl, thiuram, tetrabutyl-, disulfide, tetrabutylthioperoxydicarbamic acid, disulfide, bis dibutylthiocarbamoyl, unii-d969886eab, bis dibutylthiocarbamoyl disulfide, thioperoxydicarbonic diamide h2n c s 2s2 , tetrabutyl
InChI-Schlüssel PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Dibutylcarbamothioylsulfanyl-N,N-dibutylcarbamodithioat
Molekulargewicht (g/mol) 408.74
PubChem CID 15412
Formelmasse 408.75
Reinheit (%) 98%