Learn More
Tetraamminplatin(II)-chlorid_Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
186.93 € - 679.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13933-33-0
Summenformel Cl2H14N4OPt
Molekulargewicht (g/mol) 352.12
MDL-Nummer MFCD00149947
InChI-Schlüssel GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC-Name Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336058
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010544.03
1 g
186.93 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11326058
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010544.06
5 g
679.38 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Employed in the synthesis of cisplatin, and platinum included carbon - carbon materials with metal/metal oxide nanoparticles. Useful for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13933-33-0
352.12
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
21946612
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Cl2H14N4OPt
MFCD00149947
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat
Spezifikation
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
13933-33-0
Kristallin
MFCD00149947
Soluble in water,ethanol and chloroform.
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
352.12
352.13 (334.11 Anhydrous)
2.74g/mL
250°C (dec.)
Weiß bis cremefarben
Cl2H14N4OPt
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat
21946612
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H290-H315-H319
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-706-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen