Learn More
Tetrahydro-2H-Pyran-4-Carbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10622665
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-03-1
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
InChI-Schlüssel AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%