Learn More
Tetraisopropyltin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11314547
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2949-42-0
Summenformel C12H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 291.066
MDL-Nummer MFCD00026346
InChI-Schlüssel NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
PubChem CID 18063
IUPAC-Name Tetra(propan-2-yl)stannan
SMILES CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisopropyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.124 g/mL
Siedepunkt 112°C to 114°C (18 mmHg)
Geruch Characteristic
Strukturformel Sn[(CH3)2CH]4
Brechungsindex 1.4851
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 291.05
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig