Learn More
Tetramethyltin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11354839
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-27-4
Summenformel C4H12Sn
Molekulargewicht (g/mol) 178.85
MDL-Nummer MFCD00008278
InChI-Schlüssel VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC-Name Tetramethylstannan
SMILES C[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyltin
Schmelzpunkt -54°C
Dichte 1.291g/mL
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt −12°C (9°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4410
Menge 2 g
UN-Nummer UN3384
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Formelmasse 178.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig