Learn More
Thallium(I)-2,4-Pentandionat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11304909
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14219-90-0
Summenformel C5H7O2Tl
Molekulargewicht (g/mol) 303.489
MDL-Nummer MFCD00013506
InChI-Schlüssel QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Synonym thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
IUPAC-Name [(E)-4-Oxopent-2-en-2-yl]oxythallium
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Specifications
Chemischer Name oder Material Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt >134°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 303.5
Reinheit (%) ≥97%