Learn More
Thallium(I)-neodecanoat, (Tl52.5 bis 55.5 %), Thermo Scientific™
Catalog No. 11334577
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00070467
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) neodecanoate
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 375.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tl 52.5 to 55.5%