Learn More
Thallium(III)-chloridhydrat, Thermo Scientific™
Catalog No. 11384248
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-33-3
MDL-Nummer MFCD00049600
Synonym Thallic chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 37°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
UN-Nummer UN1707
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water 862g/L
Formelmasse 310.73 (Anhydrous)