Learn More
Epredia™ Kassette 1 Biopsiekassetten
Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während der Verarbeitung und Einbettung entwickelt
105.00 €
Spezifikation
Poren | Quadratisch |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 30 ° |
Verschlusstyp | Aufklappbar |
Material | Acetal-Polymer |
Produkttyp | Biopsiekassette |
Beschreibung
- Aus Acetal-Polymer
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 30°-Winkel
- Die Poren sind klein und quadratisch
- Verschlussdeckel mit zwei Scharnieren
- Lieferung in einem Karton mit 500 Kassetten und abbrechbaren Deckeln
Bestellinformation
Nicht erhältlich in Kunststoffmagazinen
Spezifikation
Quadratisch | |
Aufklappbar | |
Biopsiekassette |
30 ° | |
Acetal-Polymer |