Learn More
Thiazol-5-Methanol, 95 %, Thermo Scientific™™
Catalog No. 15345018
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 38585-74-9
Summenformel C4H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
InChI-Schlüssel WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763216
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-5-ylmethanol
SMILES C1=C(SC=N1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazole-5-methanol
Dichte 1.3200g/mL
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.32
Formelmasse 115.15
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazole-5-methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.