Learn More
Zinn(II)-chlorid, wasserfrei, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11314957
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It acts as an antisludging agent and a stabilizer. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating and in analytical chemistry to test mercury ions. It is also used as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. It is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Siedepunkt 652°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride, anhydrous
Schmelzpunkt 247°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alkalies,alcohol,methy lethyl ketone,methyl acetate,and acetone.
IUPAC-Name Dichlorozinn
Formelmasse 189.62
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 3.95 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannous chloride