Learn More
Zinn(II)-Methoxide, Thermo Scientific Chemicals
114.57 € - 412.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14794-99-1
Summenformel C2H6O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 180.778
MDL-Nummer MFCD00015612
InChI-Schlüssel UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 71317297
IUPAC-Name Methanolat;Zinn(2+)
SMILES C[O-].C[O-].[Sn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11367977
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
020897.06
5 g
114.57 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11357977
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
020897.14
25 g
412.05 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14794-99-1
180.778
UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
71317297
C[O-].C[O-].[Sn+2]
C2H6O2Sn
MFCD00015612
dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
Methanolat;Zinn(2+)
Spezifikation
Tin(II) methoxide
242°C to 243°C
MFCD00015612
dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
C[O-].C[O-].[Sn+2]
180.778
180.76
14794-99-1
C2H6O2Sn
Moisture sensitive
UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Methanolat;Zinn(2+)
71317297
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H335-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen