Learn More
Zinn(II)-sulfat, Thermo Scientific Chemicals
75.48 € - 201.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-55-3
Summenformel O4SSn
Molekulargewicht (g/mol) 214.77
MDL-Nummer MFCD00011246
InChI-Schlüssel OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
IUPAC-Name λ²-tin(2+) sulfate
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387227
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011537.30
250 g
75.48 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11377227
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011537.A1
1 kg
201.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is used in tin plating baths and it is a precursor for tin metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7488-55-3
214.77
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
62643
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
O4SSn
MFCD00011246
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
λ²-tin(2+) sulfate
Spezifikation
Tin(II) sulfate
7488-55-3
95.5% min.
MFCD00011246
Soluble in water and dilute H2SO4.
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
214.77
214.77
378°C (decomposition)
Pulver
O4SSn
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
λ²-tin(2+) sulfate
62643
4.15 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P333+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H318-H332-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-302-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen