Learn More
Zinnstab, 6 mm (0.2 in.) Durchmesser, 99.9985 %, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11327137
Click to view available options
Menge:
160 mm
5 x 160 mm
Form: Ca. 2.06 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray rod
Dichte 7.31g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 5 x 160 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Stange, 6 mm (0.2 Zoll) Durchmesser