Learn More
Zinndraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Form: ca.5.72 g/m
43.72 € - 422.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366358
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011905.BW
50 cm
43.72 €
50 Zentimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11376358
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011905.CB
250 cm
144.72 €
250 Zentimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11386358
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011905.CD
1000 cm
422.10 €
1000 Zentimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
Zinn
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Spezifikation
Tin
7440-31-5
7.31g/cm3
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Silberfarben bis grau
Silver Gray wire
99.998% (Metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Zinn
5352426
Geruchsneutral
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 23-141-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen