Learn More
Titan(diisopropoxid) bis (2,4-pentandionat), 75 % in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
40.20 € - 100.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-72-9
Summenformel C16H28O6Ti
MDL-Nummer MFCD00000031
Synonym Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11433760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089360.22
100 g
40.20 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11423760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089360.36
500 g
100.50 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17927-72-9
C16H28O6Ti
MFCD00000031
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Spezifikation
Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Braun
C16H28O6Ti
UN1219
Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
364.3
Alkoholähnlich
Moisture sensitive
17927-72-9
Flüssigkeit
MFCD00000031
18°C (61°F)
Hydrolyze with water.
75% in isopropanol
1.494
1.010 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H315-H319-H336
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ISOPROPANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 241-866-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen