Learn More
Titan(II)-hydrid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
34.07 € - 462.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7704-98-5 |
---|---|
Summenformel | H2Ti |
MDL-Nummer | MFCD00151301 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089183.06 |
5 g |
34.07 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11369399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089183.18 |
50 g |
118.59 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11379399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089183.30 |
250 g |
462.30 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
For preparation of titanium compounds and coatings, in formation of glass and ceramic seals, as a catalyst, for thermal storage, as a source for pure H{2}Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7704-98-5 | |
H2Ti | |
MFCD00151301 |
Spezifikation
Titanium(II) Hydride | |
7704-98-5 | |
99%, metal basis | |
MFCD00151301 | |
49.92 | |
3.9 |
450°C (decomposition) | |
Pulver | |
H2Ti | |
Soluble in water. | |
Air and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR2130000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern