Learn More
Titan(IV)-methylphenoxid, tech., Thermo Scientific™
Catalog No. 11413780
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28503-70-0
Summenformel C28H28O4Ti
MDL-Nummer MFCD00061534
Synonym Titanium(IV) cresylate
Spezifikation
Siedepunkt 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) methylphenoxide
Schmelzpunkt -36°C
Farbe Rot
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 g
Flammpunkt 66°C (150°F)
Formelmasse 476.43
Güte Technisch
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.055 g/mL